Läs mer
5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2,3-dihydroxybenzoic Acid |
| CAS | 72517-15-8 |
| Molekylformel | C7 H5 Br O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Bromo-o-pyrocatechuic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,9-10H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(Br)cc(O)c1O |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2,3-dihydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.02 |
| Formel vikt | 231.9371 |