Läs mer
5-Bromo-2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 6312-72-7 |
| Molekylformel | C4 H5 Br N4 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrN4O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10/h(H5,6,7,8,9,10) |
| LEDER | Nc1nc(N)c(Br)c(O)n1 |
| IUPAC-namn | 2,6-diamino-5-bromopyrimidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.01 |
| Formel vikt | 203.9647 |