Läs mer
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477046
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477046 5 g 5g
11467046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25365.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 36082-50-5 | Molecular Formula: C4HBrCl2N2 | Molecular Weight: 227.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36082-50-5
Molekylformel C4HBrCl2N2
Molekylvikt (g/mol) 227.87
MDL-nummer MFCD00127818
InChI-nyckel SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
PubChem CID 289973
IUPAC-namn 5-brom-2,4-diklorpyrimidin
LEDER C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Smältpunkt 29 °C till 30 °C
Densitet 1.781
Kokpunkt 128 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.603
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 124441
Formel vikt 227.88
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.