Läs mer
5-Brom-2,4-difluorotoluen, 98 %
Produktkod. 15414847
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414847 25 g 25g
15404847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32155.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 159277-47-1 | C7H5BrF2 | 207,018 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 159277-47-1
Molekylformel C7H5BrF2
Molekylvikt (g/mol) 207.018
MDL-nummer MFCD15144620
InChI-nyckel WOCZKGUFVNUBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro-5-methyl, 1-methyl-2,4-difluoro-5-bromobenzene, 2,4-difluoro-5-bromo toluene
PubChem CID 10081748
IUPAC-namn 1-brom-2,4-difluoro-5-metylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Kvantitet 25 g
Formel vikt 207.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.