Läs mer
5-Bromo-2,4-dimetoxybensoesyra, 97 %
Produktkod. 15457078
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457078 1 g 1g
15467078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60599.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 32246-20-1 | C9H9BrO4 | 261,071 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32246-20-1
Molekylformel C9H9BrO4
Molekylvikt (g/mol) 261.071
MDL-nummer MFCD05865172
InChI-nyckel WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2 4-dimethoxybenzoic acid, acmc-20am5v, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-5-bromobenzoic acid, 2,4-dimethoxy-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy-benzoic acid, 5-bromanyl-2,4-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 13505097
IUPAC-namn 5-brom-2,4-dimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
Smältpunkt 198°C to 202°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 261.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.