Läs mer
5-brom-2,4-dimetoxipyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11956561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11956561 1 g 1g
11966561 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443390010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 56686-16-9
InChI-nyckel QEZIMQMMEGPYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxy-1,3-diazine, 5-bromo-2,4-bis methyloxy pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy-pyrimidine, pubchem5281, acmc-209lu1, ksc495s0l, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine;
PubChem CID 255719
IUPAC-namn 5-bromo-2,4-metoxypyrimidin
LEDER COC1=NC(=NC=C1Br)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2, 4-dimethoxypyrimidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62 °C till 67 °C
Färg Vit till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C6H7BrN2O2
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 219.038
Formel vikt 219.04
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.