Läs mer
5-brom-2,4-dimetoxipyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11966561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11966561 5 g 5g
11956561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11966561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443390050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 56686-16-9
InChI-nyckel QEZIMQMMEGPYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxy-1,3-diazine, 5-bromo-2,4-bis methyloxy pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy-pyrimidine, pubchem5281, acmc-209lu1, ksc495s0l, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine;
PubChem CID 255719
IUPAC-namn 5-brom-2,4-dimetoxipyrimidin
LEDER COC1=NC(=NC=C1Br)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2, 4-dimethoxypyrimidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 63,0 °C till 65,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 125,0 °C (17,0 Torr)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C6H7BrN2O2
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 219.04
Formel vikt 219.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.