Läs mer
5-Bromo-2,4-dimetoxypyrimidin, TRC
Produktkod. 30332546
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30332546 1 g
1 options
Produktkod. 30332546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6840851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
CAS 56686-16-9
Molekylformel C6 H7 Br N2 O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
LEDER COc1ncc(Br)c(OC)n1
IUPAC-namn 5-bromo-2,4-metoxypyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 219.04
Formel vikt 217.9691