Läs mer
5-brom-2,4-difenyl-1,3-tiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10168042
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10168042 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10168042 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42310DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
CAS 35342-50-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C15H10BrNS
MDL-nummer MFCD08060523
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-2,4-diphenylthiazole, thiazole,5-bromo-2,4-diphenyl, thiazole, 5-bromo-2,4-diphenyl
InChI-nyckel KKDPGKYZSJFNLZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5-brom-2,4-difenyl-1,3-tiazol
Molekylvikt (g/mol) 316.22
PubChem CID 7537557
Formel vikt 316.22
Procent renhet 97%