Läs mer
5-Bromo-2-aminopyrimidine, TRC
Produktkod. 30331626
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30331626 1 g
1 options
Produktkod. 30331626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6215501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-aminopyrimidine
CAS 7752-82-1
Molekylformel C4 H4 Br N3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
LEDER Nc1ncc(Br)cn1
IUPAC-namn 5-bromopyrimidin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 174
Formel vikt 172.9589