Läs mer
5-Bromo-2-aminopyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-aminopyrimidine |
| CAS | 7752-82-1 |
| Molekylformel | C4 H4 Br N3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8) |
| LEDER | Nc1ncc(Br)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-bromopyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 174 |
| Formel vikt | 172.9589 |