Läs mer
5-brom-2-anisaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10140552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10140552 5 g Glasflaska 5g
10701061 25 g Glass bottle 25g
10370444 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10140552 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167520050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25016-01-7 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25016-01-7
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00003347
InChI-nyckel IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-anisaldehyde, 5-bromo-o-anisaldehyde, 2-methoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem2644, acmc-209ggg, intermediates-zcf02672, o-anisaldehyde, 5-bromo, ksc494q2j
PubChem CID 90684
IUPAC-namn 5-brom-2-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-anisaldehyde
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 115°C to 118°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3(OCH3)CHO
Kvantitet 5 g
Beilstein 08, 55
Formel vikt 215.05
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-anisaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.