Läs mer
5-brom-2-klor-3-metylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451159
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451159 5 g 5g
15461159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64109.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29241-60-9 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29241-60-9
Molekylformel C6H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 206.467
MDL-nummer MFCD03095093
InChI-nyckel YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-picoline, 5-bromo-2-chloro-3-methyl pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl, 2-chloro-5-bromo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-bromo pyridine, pubchem1104, ksc495o9j
PubChem CID 285434
IUPAC-namn 5-brom-2-klor-3-metylpyridin
LEDER CC1=CC(=CN=C1Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Smältpunkt 40°C to 44°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1562796
Formel vikt 206.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.