Läs mer
5-Brom-2-klor-3-nitropyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine |
| CAS | 67443-38-3 |
| Molekylformel | C5H2BrClN2O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-nitro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2BrClN2O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1Cl |
| IUPAC-namn | 5-brom-2-klor-3-nitropyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.44 |