Läs mer
5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 98%
Produktkod. 15441499
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441499 5 g 5g
15451499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15441499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64333.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132606-40-7 | C6H5BrClN | 206.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132606-40-7
Molekylformel C6H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 206.47
MDL-nummer MFCD07375117
InChI-nyckel DTFBHJWQTDQBEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-bromo-6-chloro-2-picoline, 3-bromo-6-chloro-2-methyl-pyridine, 5-bromo-2-chloro-6-picoline, 2-chloro-5-bromo-6-methylpyridine, 2-chloro-6-methyl-5-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-6-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromo-6-picoline, pubchem6208
PubChem CID 14866674
IUPAC-namn 3-brom-6-klor-2-metylpyridin
LEDER CC1=C(Br)C=CC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Smältpunkt 46°C to 47°C
Kokpunkt 80°C to 84°C (2 mmHg)(literature)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4243997
Formel vikt 206.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.