Läs mer
5-Bromo-2-kloranilin, 98 %
Produktkod. 15491149
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491149 25 g 25g
15481149 5 g 5g
15401159 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64104.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 60811-17-8 | C6H5BrClN | 206,47 g/mol
5-Bromo-2-kloranilin används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5-Bromo-2-kloranilin används som ett viktigt råmaterial och intermediär som
används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60811-17-8
Molekylformel C6H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 206.47
MDL-nummer MFCD06796283
InChI-nyckel UGOLEPGQWYPIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromoaniline, 3-bromo-6-chloroaniline, 5-bromo-2-chlorophenylamine, benzenamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-aniline, 5-bromo-2-chloro-phenylamine, 5-bromo-2-chloro aniline, pubchem3132, 5-bromo-2-chlorobenzenamine, ksc493o4j
PubChem CID 3830731
IUPAC-namn 5-brom-2-kloranilin
LEDER NC1=CC(Br)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chloroaniline
Smältpunkt 145 °C till 150 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2716274
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 206.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.