Läs mer
5-Bromo-2-chloroanisole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7037009
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491828 250 mg 250mg
15471828 1 g 1g
15481828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55533.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
5-Bromo-2-chloroanisole is used to produce 4-chloro-3-methoxy-benzonitrile at the temperature of 110°C. It will need solvent dimethylformamide
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16817-43-9
Molekylformel C7H6BrClO
Molekylvikt (g/mol) 221.48
MDL-nummer MFCD00078659
InChI-nyckel UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
PubChem CID 2769567
IUPAC-namn 4-bromo-1-chloro-2-methoxybenzene
LEDER COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chloroanisole
Smältpunkt 27°C to 28°C
Densitet 1.631
Kokpunkt 240°C to 245°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.587
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 221.48
Procent renhet 97%