Läs mer
5-Bromo-2-chloroanisole, 98%
Produktkod. 10795905 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795905 1 g Glass bottle 1g
10123244 5 g Glass bottle 5g
10326974 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10795905 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398900010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16817-43-9 | C7H6BrClO | 221.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16817-43-9
Molekylformel C7H6BrClO
Molekylvikt (g/mol) 221.48
MDL-nummer MFCD00078659
InChI-nyckel UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
PubChem CID 2769567
IUPAC-namn 4-bromo-1-chloro-2-methoxybenzene
LEDER COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chloroanisole
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 27°C to 28°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.6310g/mL, 1.631
Kokpunkt 240°C to 245°C (748.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel BrC6H3(Cl)OCH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 221.48
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-chloroanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.