Läs mer
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15471649
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471649 5 g 5g
15461649 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64438.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den finner sin tillämpning som en mellanprodukt i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning som en mellanprodukt i organiska synteser
.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 189628-37-3
Molekylformel C7H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 219.46
MDL-nummer MFCD08445659
InChI-nyckel DPKKRQAEYWOISP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10608925
IUPAC-namn 5-brom-2-klorbensaldehyd
LEDER ClC1=C(C=O)C=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 9757388
Synonym 2-chloro-5-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-chloro, pubchem10373, acmc-1bzt6, ksc498g6h, 5-bromo-2-chloro benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-chloro, 5-bromanyl-2-chloranyl-benzaldehyde
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 219.46
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.