Läs mer
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde |
| CAS | 189628-37-3 |
| Molekylformel | C7H4OClBr |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-bromobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccc(Br)cc1C=O |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-chlorobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.46 |
| Formel vikt | 217.9134 |