Läs mer
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid, 98+%
Produktkod. 11434893
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434893 10 g 10g
11444893 50 g 50g
11454893 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12218.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21739-92-4 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
5-brom-2-klorbensoesyra användes för att utvärdera homogeniteten hos organiskt pulver. Den kan användas för att producera 2-klor-5-deuteriobensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-brom-2-klorbensoesyra användes för att utvärdera homogeniteten hos organiskt pulver. Den kan användas för att producera 2-klor-5-deuteriobensoesyra.
Löslighet Lösligt i vatten
2,63 g/L vid 20 °C.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21739-92-4
Molekylformel C7H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 235.461
MDL-nummer MFCD00002415
InChI-nyckel FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chlorobenzoicacid, 5-bromo-2-chloro benzoic acid, 5-bromo-2-chloro-benzoic acid, bromo 5--2-chlorobenzoic acid, pubchem3587, acmc-209fnm, 5-bromo-2-chorobenzoic acid, ksc204k3r
PubChem CID 33127
IUPAC-namn 5-brom-2-klorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Smältpunkt 157°C to 162°C
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
Beilstein 2691432
Löslighetsinformation Soluble in water 2.63g/L @20°C.
Formel vikt 235.47
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.