Läs mer
5-Brom-2-klorobenzosyra, TRC
Produktkod. 30346052
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30346052 25 g
1 options
Produktkod. 30346052 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68212025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid
CAS 21739-92-4
Molekylformel C7H4BrClO2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Chloro-5-bromobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
IUPAC-namn 5-bromo-2-klorobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 235.46
Formel vikt 233.9083