Läs mer
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11468713
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468713 250 g 250g
11354669 5 g 5g
11458713 10 g 10g
11364669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11468713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10477.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 445-01-2
Molekylformel C7H3BrClF3
Molekylvikt (g/mol) 259.45
MDL-nummer MFCD00000601
InChI-nyckel XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
IUPAC-namn 4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Smältpunkt -21°C
Densitet 1.745
Kokpunkt 195°C
Flampunkt 81°C (177°F)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 250 g
Beilstein 2098752
Formel vikt 259.44
Procent renhet ≥98%