Läs mer
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride |
| Namnnotering | tech., 94% |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Yellow |
| Densitet | 1.7400g/mL |
| Kokpunkt | 76.0°C to 81.0°C (11.0 mmHg) |
| Flampunkt | 81°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .