missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 21900-52-7 |
| Molekylformel | C7 H3 Br Cl2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Dapagliflozin Impurity 55 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3BrCl2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H |
| LEDER | ClC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-chlorobenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.908 |
| Formel vikt | 251.874 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?