Läs mer
5-brom-2-klorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11486656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486656 25 g 25g
11466656 1 g 1g
11476656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24862.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53939-30-3 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53939-30-3
Molekylformel C5H3BrClN
Molekylvikt (g/mol) 192.44
MDL-nummer MFCD01318951
InChI-nyckel PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro, 2-chloro-5-bromo-pyridine, 2-chlorine-5-bromine pyridine, pubchem1168, acmc-1afhf, 3-bromo-6-chloropyridine, 2-chloro-5-bromo pyridine, 3-bromo-6-chloro-pyridine
PubChem CID 2734414
IUPAC-namn 5-brom-2-klorpyridin
LEDER C1=CC(=NC=C1Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chloropyridine
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 108887
Formel vikt 192.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.