Läs mer
5-Bromo-2-chloropyrimidine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469079
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469079 25 g 25g
11384975 1 g 1g
11394975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18360.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 32779-36-5 | Molecular Formula: C4H2BrClN2 | Molecular Weight: 193.43 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt vid syntes av farmaceutiska varor såsom inhibitorer. Det används också i korskopplingsreaktioner av indiumorganometaller med 2,5-dihalopyrimidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt vid syntes av farmaceutiska varor såsom inhibitorer. Det används också i korskopplingsreaktioner av indiumorganometaller med 2,5-dihalopyrimidiner.
Löslighet
Olösligt i vatten. Något löslig i DMSO och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32779-36-5
Molekylformel C4H2BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 193.43
MDL-nummer MFCD00483232
InChI-nyckel XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidine, 5-bromo-2-chloropyrimidne, pyrimidine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-1,3-diazine, pubchem5159, zlchem 1210, acmc-209hvm, 5-bromo chloropyrimidine, 5-bromo-2-chloroprimidine
PubChem CID 606665
IUPAC-namn 5-brom-2-klorpyrimidin
LEDER ClC1=NC=C(Br)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chloropyrimidine
Smältpunkt 77 °C till 80 °C
Kokpunkt 95 °C (15 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 507955
Löslighetsinformation Olöslig i vattenlösning. Något löslig i DMSO och metanol.
Formel vikt 193.43
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.