Läs mer
5-Bromo-2-kloropyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-chloropyrimidine |
| CAS | 32779-36-5 |
| Molekylformel | C4H2BrClN2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-bromopyrimidine, 5-Bromo-2-chloropyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H |
| LEDER | Clc1ncc(Br)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-kloropyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.43 |