Läs mer
5-Bromo-2-chlorotoluene, 98%
Produktkod. 11433284
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433284 5 g 5g
11443284 25 g 25g
11453284 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433284 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10602.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54932-72-8 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54932-72-8
Molekylformel C7H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 205.479
MDL-nummer MFCD00018503
InChI-nyckel OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorotoluene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromotoluene, pubchem3604, 5-bromo-2-chlorotoulene, acmc-209lk8, ksc493o2d, ozfqmhjkaodeon-uhfffaoysa, attercop-chm at115283
PubChem CID 609899
IUPAC-namn 4-brom-l-klor-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chlorotoluene
Densitet 1.549
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.5745
Beilstein 3234896
Kokpunkt 90°C to 93°C (10 mmHg)
Formel vikt 205.48
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.