Läs mer
5-Bromo-2-chlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11340027 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11340027 5 g Glass bottle 5g
11350027 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340027 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352410050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 54932-72-8
Molekylformel C7H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 205.48
InChI-nyckel OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorotoluene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromotoluene, pubchem3604, 5-bromo-2-chlorotoulene, acmc-209lk8, ksc493o2d, ozfqmhjkaodeon-uhfffaoysa, attercop-chm at115283
PubChem CID 609899
IUPAC-namn 4-bromo-1-chloro-2-methylbenzene
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-chlorotoluene
CAS Min % 97.5
Färg Colorless to Orange-Yellow
CAS Max % 100.0
Densitet 1.5490g/mL, 1.549
Kvantitet 5 g
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.5735 to 1.5755
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kokpunkt 90.0°C to 93.0°C (12.0 mmHg)
Formel vikt 205.48
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-chlorotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.