Läs mer
5-Bromo-2-cyano-3-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-cyano-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 1214377-57-7 |
| Molekylformel | C7H2BrF3N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2BrF3N2/c8-4-1-5(7(9,10)11)6(2-12)13-3-4/h1,3H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cc(Br)cnc1C#N |
| IUPAC-namn | 5-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.01 |
| Formel vikt | 249.9353 |