Läs mer
5-Bromo-2-cyanopyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11385395
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385395 5 g 5g
11375395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19621.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 97483-77-7 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig
i diklormetan,
eter,
etylacetat och metanol Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97483-77-7
Molekylformel C6H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 183.008
MDL-nummer MFCD00234144
InChI-nyckel DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-cyanopyridine, 5-bromopicolinonitrile, 5-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridin, pubchem2108, 5-bromo 2-cyanopyridine
PubChem CID 817154
IUPAC-namn 5-brompyridin-2-karbonitril
LEDER C1=CC(=NC=C1Br)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-cyanopyridine
Smältpunkt 124°C to 127°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5498624
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol
Formel vikt 183.01
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.