Läs mer
5-brom-2'-deoxycytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446909
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446909 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15446909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65456.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.38 SEK
    756.65 SEK / 1g
    Save 85.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1022-79-3 | C9H12BrN3O4 | 306.116 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2'-deoxycytidine
CAS 1022-79-3
Färg Vitt till gult
Molekylformel C9H12BrN3O4
MDL-nummer MFCD00047496
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-2'-deoxycytidine, 5-bromodeoxycytidine, 4-amino-5-bromo-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, unii-6m3tp1aibh, brcdr, bromodeoxycytidine, 6m3tp1aibh, bcdr, 5-bromo-2'-deoxycytidine monohydrate, cytidine, 5-bromo-2'-deoxy
InChI-nyckel KISUPFXQEHWGAR-RRKCRQDMSA-N
LEDER C1C(C(OC1N2C=C(C(=NC2=O)N)Br)CO)O
IUPAC-namn 4-amino-5-brom-l-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 306.116
PubChem CID 472175
Formel vikt 307.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.