Läs mer
5-brom-2'-deoxycytidin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398479 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398479 250 mg 250mg
11388479 100 mg 100mg
11308489 500 mg 500mg
11318489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11398479 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210016683
5-Bromo-2'-deoxycytidin kan inkorporeras i DNA i närvaro av DNA-polymeras, ersätter dCTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1022-79-3
Molekylformel C9H12BrN3O4
Molekylvikt (g/mol) 306.116
InChI-nyckel KISUPFXQEHWGAR-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxycytidine, 5-bromodeoxycytidine, 4-amino-5-bromo-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, unii-6m3tp1aibh, brcdr, bromodeoxycytidine, 6m3tp1aibh, bcdr, 5-bromo-2'-deoxycytidine monohydrate, cytidine, 5-bromo-2'-deoxy
PubChem CID 472175
IUPAC-namn 4-amino-5-brom-l-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
LEDER C1C(C(OC1N2C=C(C(=NC2=O)N)Br)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2'-deoxycytidine monohydrate
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 306.1 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver