Läs mer
Melford 5-brom-2'-deoxiuridin
Produktkod. 30018122
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018122 500 mg
30018123 1 g
30018124 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018122 Leverantör Melford Leverantörsnummer B742000.5
Tymidinanalog används för studier av DNA-syntes.
Tymidinanalog används för studier av DNA-syntes. Denna analog införlivas selektivt i cellulärt DNA under S-fasen. Levereras som vitt pulver.
Specifikationer
CAS 59-14-3
Molekylformel C9H11BrN2O5