Läs mer
5-Bromo-2'-deoxyuridin, TRC
Produktkod. 30332816
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30332816 100 mg
1 options
Produktkod. 30332816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB683250100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
CAS 59-14-3
Molekylformel C9 H11 Br N2 O5
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
IUPAC-namn 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 307.1
Formel vikt 305.9851