Läs mer
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412729
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412729 1 g 1g
15422729 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66297.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 845827-13-6 | Molecular Formula: C6H4BrF2N | Molecular Weight: 208.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 845827-13-6
Molekylformel C6H4BrF2N
Molekylvikt (g/mol) 208.01
MDL-nummer MFCD11977429
InChI-nyckel QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-difluoromethyl pyridine, pyridine, 5-bromo-2-difluoromethyl, 2-difluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine,5-bromo-2-difluoromethyl, 3-bromo-6-difluoromethyl pyridine, 2-bis fluoranyl methyl-5-bromanyl-pyridine, 5-bromo-alpha,alpha-difluoro-2-picoline
PubChem CID 53415062
IUPAC-namn 5-brom-2-(difluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)C1=NC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 35 °C till 40 °C
Färg Vitt till gult
Flampunkt 89 °C (192 °F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 208
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.