Läs mer
5-Bromo-2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 379255-01-3 |
| Molekylformel | C8H8BrClO3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrClO3S/c1-2-13-7-4-3-6(9)5-8(7)14(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(Br)cc1S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 5-bromo-2-ethoxybenzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.57 |
| Formel vikt | 297.9066 |