Läs mer
5-Brom-2-fluoro-m-xylen, 97 %
Produktkod. 11440030
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440030 5 g 5g
11430030 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440030 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50564.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 99725-44-7 | C8H8BrF | 203,054 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99725-44-7
Molekylformel C8H8BrF
Molekylvikt (g/mol) 203.054
MDL-nummer MFCD01320701
InChI-nyckel ZXPHUVHMBKRRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluoro-m-xylene, 5-bromo-2-fluoro-3-xylene, 4-bromo-2,6-dimethylfluorobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-xylene, benzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, ksc486i9j
PubChem CID 2736298
IUPAC-namn 5-brom-2-fluoro-l,3-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(=C1F)C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Kvantitet 5 g
Kokpunkt 95 °C (22 mmHg)
Formel vikt 203.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.