Läs mer
5'-Bromo-2'-fluoracetofenon, 98 %
Produktkod. 15437798
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437798 25 g 25g
15427798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61282.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 198477-89-3 | C8H6BrFO | 217,037 g/mol
5'-Bromo-2'-fluoracetofenon är en mellanprodukt som används i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5 -′Bromo-2′ -fluoracetofenon är en mellanprodukt som används i läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur 2-8 °C. Förvara i svalt, väl ventilerat utrymme. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198477-89-3
Molekylformel C8H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 217.037
MDL-nummer MFCD11226880
InChI-nyckel XNRQIHIOKXQSPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl-1-ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl, 5'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-fluorobenzene, 1-5-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, pubchem16430, acmc-1c1do, 5-bromo-2-fluoroacetophenone
PubChem CID 22607476
IUPAC-namn 1-(5-brom-2-fluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 217.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.