Läs mer
5-Brom-2-fluoranilin, 98 %
Produktkod. 15428248
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428248 100 g 100g
15418248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61678.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 2924-09-6 | C6H5BrFN | 190,02 g/mol
5-Bromo-2-fluoranilin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Bromo-2-fluoranilin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2924-09-6
Molekylformel C6H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 190.02
MDL-nummer MFCD03094181
InChI-nyckel ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-fluoroaniline
Smältpunkt 27°C
Kokpunkt 105°C (12 mmHg)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1241528
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-5-bromoaniline, 5-bromo-2-fluoro aniline, 5-bromo-2-fluorophenylamine, benzenamine, 5-bromo-2-fluoro, 5-bromo-2-fluoro-phenylamine, 1-amino-5-bromo-2-fluorobenzene, 5-bromo-2fluoroaniline, pubchem13482, acmc-1cjje
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)N)F
IUPAC-namn 5-brom-2-fluoranilin
PubChem CID 2769407
Formel vikt 190.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.