Läs mer
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11442317
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442317 10 g 10g
11452317 50 g 50g
11462317 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14219.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93777-26-5 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93777-26-5
Molekylformel C7H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 203.01
MDL-nummer MFCD00070755
InChI-nyckel MMFGGDVQLQQQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-5-bromo benzaldehyde, 5-bromo-2-fluoro benzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-fluoro, 5-brom-2-fluorbenzaldehyd, pubchem2879, acmc-209rnk, 3-bromo-6-fluorobenzaldehyde, ksc494e9t
PubChem CID 736327
IUPAC-namn 5-brom-2-fluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Densitet 1.71
Kokpunkt 230°C
Flampunkt 109°C (228°F)
Brytningsindex 1.57
Kvantitet 10 g
Beilstein 7632798
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 203.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.