Läs mer
5-Bromo-2-fluorobenzonitril, TRC
Produktkod. 30341863
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30341863 1 g
1 options
Produktkod. 30341863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6920351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
CAS 179897-89-3
Molekylformel C7H3BrFN
Kvantitet 1 g
Synonym Benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile (ACI), 2-Fluoro-5-bromobenzonitrile, 3-Bromo-6-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobromobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H3BrFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
LEDER Fc1ccc(Br)cc1C#N
IUPAC-namn 5-brom-2-fluorobenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 200.01
Formel vikt 198.9433