Läs mer
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11442748
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442748 25 g 25g
11432748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16736.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Pharmaceutical Intermediates.
Solubility
Soluble in water 700 g/L (20°C)
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 393-37-3
Molekylformel C7H3BrF4
Molekylvikt (g/mol) 243.00
MDL-nummer MFCD00042493
InChI-nyckel AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
PubChem CID 2736325
IUPAC-namn 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Densitet 1.72
Kokpunkt 79°C to 80°C (50 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 25 g
Beilstein 2643550
Löslighetsinformation Soluble in water 700g/L (20°C)
Formel vikt 243
Procent renhet 98%