Läs mer
5-Bromo-2-fluorobenzylaminhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11470628
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470628 25 g 25g
15463277 1 g 1g
11460628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25176.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 202865-69-8 | C7H8BrFN | 205,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202865-69-8
Molekylformel C7H8BrFN
Molekylvikt (g/mol) 205.05
MDL-nummer MFCD00143426
InChI-nyckel PDKBJZGGXHTHNC-UHFFFAOYSA-O
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorobenzylamine hcl, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hcl, 1-5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3227, acmc-1cpb5, rarechem al bd 0325, akos bbv-005136, 5-bromo-2-fluorobenzyl amine hcl
PubChem CID 2724903
LEDER [NH3+]CC1=CC(Br)=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 221 °C till 226 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
IUPAC-namn (5-brom-2-fluorfenyl)metanamin;hydroklorid
Formel vikt 240.5
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.