Läs mer
5-Bromo-2-fluorocinnamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11469200
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469200 25 g 25g
11459200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469200 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16109.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202865-71-2
Molekylformel C9H6BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 245.047
MDL-nummer MFCD00143427
InChI-nyckel ROTBALNVXDGIQY-DAFODLJHSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluorocinnamic acid, 2e-3-5-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-5-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-5-bromo-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, e-3-5-bromo-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-5-bromo-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, pubchem3230, rarechem bk hw 0189, timtec-bb sbb006748, attercop-chm at116397
PubChem CID 688316
IUPAC-namn (E)-3-(5-bromo-2-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C=CC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Smältpunkt 193°C to 196°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 245.05
Procent renhet 98%