Läs mer
5-Bromo-2-fluorophenol, 98%
Produktkod. 15458078
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15458078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61518.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 112204-58-7 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112204-58-7
Molekylformel C6H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 190.999
MDL-nummer MFCD07782066
InChI-nyckel YPTHSYKJDRMAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo phenol, 5-bromo-2-fluoro-phenol, 3-bromo-6-fluorophenol, 3-bromo-6-fluoro-phenol, acmc-2099dd, ksc493i2d
PubChem CID 183421
IUPAC-namn 5-bromo-2-fluorophenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-fluorophenol
Färg Vitt
Kokpunkt 53°C (0.2 mmHg)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 191
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.