Läs mer
5-brom-2-fluorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392989
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392989 1 g 1g
15423787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27795.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 62802-38-4 | Molecular Formula: C4H2BrFN2 | Molecular Weight: 176.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62802-38-4
Molekylformel C4H2BrFN2
Molekylvikt (g/mol) 176.98
MDL-nummer MFCD07787364
InChI-nyckel CTWZYPZCDJKBRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-fluoro, pubchem3589, acmc-1b67r, ksc352k7r, #, 5-bromanyl-2-fluoranyl-pyrimidine, abbypharma ap-11-1804
PubChem CID 600690
IUPAC-namn 5-brom-2-fluorpyrimidin
LEDER FC1=NC=C(Br)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Smältpunkt 90 °C till 93 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.98
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.