Läs mer
5-Bromo-2-furaldehyd, 98%, stick. med 2 % etanol
Produktkod. 11455097
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455097 10 g 10g
11465097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22536.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1899-24-7 | C5H3BrO2 | 174,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1899-24-7
Molekylformel C5H3BrO2
Molekylvikt (g/mol) 174.98
MDL-nummer MFCD00159501
InChI-nyckel WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furaldehyde, 5-bromofurfural, 5-bromo-2-furfural, 5-bromofuran-2-carboxaldehyde, 5-bromofurancarboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromofuraldehyde, 5-bromo-furan-2-carbaldehyde, 2-furaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-furfural
PubChem CID 600328
IUPAC-namn 5-bromofuran-2-karbaldehyd
LEDER BrC1=CC=C(O1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-furaldehyde
Namnnotering stabilized with 2% ethanol
Smältpunkt 82°C to 85°C
Kokpunkt 112°C (6 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 108403
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 174.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.