Läs mer
5-brom-2-furoinsyra, 99 %
Produktkod. 11482607
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482607 50 g 50g
11492607 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14840.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 585-70-6
Molekylformel C5H3BrO3
Molekylvikt (g/mol) 190.98
MDL-nummer MFCD00003239
InChI-nyckel YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
IUPAC-namn 5-bromofuran-2-karboxylsyra
LEDER C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2-furoic acid
Smältpunkt 188°C to 192°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 118354
Formel vikt 190.99
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.